Absorptiometer cell
Absorptiometer cells, Sklo, 28×40 mm
Katalogové číslo TINT605534
Dodavatel: Lovibond Tintometer
Přejít na:
Product Details & Documents
Absorptiometer cell made of optical glass with path length of 10 mm.
Specifikace
- Ø×H:28×40 mm
- Popis:Absorptiometer cells
- Materiál:Sklo