ContactUsLinkComponent
Anti-TFR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3C5]
Anti-TFR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3C5]
Catalog # ABNOH00007036-M01
Supplier:  Abnova
Anti-TFR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3C5]
Catalog # ABNOH00007036-M01
Supplier:  Abnova
Specifications
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    transferrin receptor 2
  • Symbol antigenu:
    TFR2
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Klon:
    3C5
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Mouse
  • Izotyp:
    IgG1 kappa
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Formát:
    Liquid
  • Identifikační číslo genu:
    7036
  • Synonyma antigenu:
    HFE3|TFRC2
  • Počet aminokyselin:
    631 to 731
  • Skladovací pufr:
    1x PBS, pH 7,4
  • Sekvence:
    IRLSHDRLLPLDFGRYGDVVLRHIGNLNEFSGDLKARGLTLQWVYSARGDYIRAAEKLRQEIYSSEERDERLTRMYNVRIMRVEFYFLSQYVSPADSPFR*
  • Skladovací teplota:
    Store at –20 °C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
  • Imunogen:
    TFR2 (NP_003218, 631 a.a. ~ 731 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    100 µg
Specifications
About this item
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant TFR2.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: TFR2
Clonality: Monoclonal
Clone: 3C5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human