ContactUsLinkComponent
Anti-CD44 Rat Monoclonal Antibody (redFluor™ 710) [clone: IM7]
Anti-CD44 Rat Monoclonal Antibody (redFluor™ 710) [clone: IM7]
Supplier:  Tonbo Biosciences
Certificates
undefined
Anti-CD44 Rat Monoclonal Antibody (redFluor™ 710) [clone: IM7]
Supplier:  Tonbo Biosciences
Specifications
  • Catalog No:
  • 80-0441-U025
  • 80-0441-U100
  • Symbol antigenu:
  • CD44
  • CD44
  • Název antigenu:
  • CD44 antigen
  • CD44 antigen
  • Synonyma antigenu:
  • HERMES|AW121933|AW146109|AU023126|Pgp-1|Ly-24
  • HERMES|AW121933|AW146109|AU023126|Pgp-1|Ly-24
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Spojení:
  • redFluor® 710
  • redFluor® 710
  • Klon:
  • IM7
  • IM7
  • Reaktivita:
  • Baboon, Pig, Horse, Cynomolgus monkey, Rhesus monkey, Chimpanzee, Human, Dog, Mouse, Cat
  • Baboon, Pig, Horse, Cynomolgus monkey, Rhesus monkey, Chimpanzee, Human, Dog, Mouse, Cat
  • Hostitel:
  • Rat
  • Rat
  • Identifikační číslo genu:
  • 12505
  • 12505
  • Izotyp:
  • IgG2b kappa
  • IgG2b kappa
  • Průtoková cytometrie:
  • Yes
  • Yes
  • Skladovací teplota:
  • 2...8 °C, protected from light
  • 2...8 °C, protected from light
  • Testované aplikace:
  • Flow Cytometry
  • Flow Cytometry
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together