Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer pipettes
Transfer pipettes
10 ml, 100/bag
Katalogové číslo HACHLZP145
Dodavatel:   Hach
Transfer pipettes
Katalogové číslo HACHLZP145
Dodavatel:  Hach
Transfer pipettes
Transfer pipettes
10 ml, 100/bag
Přejít na:
Price
1 880,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Plastic.
Specifikace
  • Balené:
    100/bag
  • Kapacita:
    10 ml