Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-COL10A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-COL10A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ABGEAP19393A
Dodavatel:  Abgent
Anti-COL10A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ABGEAP19393A
Dodavatel:  Abgent

Specifikace

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    collagen, type X, alpha 1
  • Symbol antigenu:
    COL10A1
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    N-terminal
  • Identifikační číslo genu:
    1300
  • Počet aminokyselin:
    29 to 58
  • Skladovací pufr:
    pH 7,4
  • Molekulární hmotnost:
    66.158 kDa
  • Sekvence:
    IPYTIKSKGIAVRGEC
  • Skladovací teplota:
    Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at –20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
  • Koncentrace:
    0.6
  • Transportní teplota:
    4 °C
  • Imunogen:
    This COL10A1 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 29-58 amino acids from the N-terminal region of human COL10A1.
  • Čištění:
    Protein A & Peptide affinity purification
  • Bal.:
    400 µl

Specifikace

O tomto produktu

Type: Primary
Antigen: COL10A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human