Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-CSF3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-CSF3 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ABGEAP19503B
Dodavatel:  Abgent
Anti-CSF3 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ABGEAP19503B
Dodavatel:  Abgent

Specifikace

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    colony stimulating factor 3 (granulocyte)
  • Symbol antigenu:
    CSF3
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    C-terminal
  • Identifikační číslo genu:
    1440
  • Synonyma antigenu:
    C17orf33|GCSF|CSF3OS
  • Počet aminokyselin:
    180 to 207
  • Skladovací pufr:
    pH 7,4
  • Molekulární hmotnost:
    22.293 kDa
  • Sekvence:
    CEVSYRVLRHLAQP
  • Skladovací teplota:
    Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at –20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
  • Koncentrace:
    0.53
  • Transportní teplota:
    4 °C
  • Imunogen:
    This CSF3 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 180-207 amino acids from the C-terminal region of human CSF3.
  • Čištění:
    Protein A & Peptide affinity purification
  • Bal.:
    400 µl

Specifikace

O tomto produktu

Type: Primary
Antigen: CSF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human