Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Anti-SLC7A4 Rabbit Polyclonal Antibody
  ABGEAP20361B
 :  Abgent
Anti-SLC7A4 Rabbit Polyclonal Antibody
  ABGEAP20361B
 :  Abgent

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    solute carrier family 7, member 4
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    C-terminal
  • Identifikační číslo genu:
    6545
  • Synonyma antigenu:
    HCAT3|VH|CAT4|CAT-4
  • Počet aminokyselin:
    608 to 635
  • Skladovací pufr:
    pH 7,4
  • Molekulární hmotnost:
    68.268 kDa
  • Sekvence:
    CPSQAPAQDPGHME
  • Skladovací teplota:
    Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at –20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
  • Koncentrace:
    1.350
  • Transportní teplota:
    4 °C
  • Imunogen:
    This SLC7A4 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 608-635 amino acids from the C-terminal region of human SLC7A4.
  • Čištění:
    Protein A & Peptide affinity purification
  • Bal.:
    400 µl

 

 

Type: Primary
Antigen: SLC7A4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human