Anti-CD36 Mouse Monoclonal Antibody [clone: JC63.1]
Katalogové číslo CAYM188150-100
Supplier: Cayman Chemical
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Symbol antigenu:CD36
- Klonovalita:Monoclonal
- Klon:JC63.1
- Spojení:Unconjugated
- Průtoková cytometrie:Yes
- Hostitel:Mouse
- Izotyp:IgA
- Reaktivita:Human,Rat,Mouse
- Epitop:Full length
- Křížová adsorbce:No
- Skladovací pufr:PBS, pH 7,2, containing 50% glycerol and 0,02% sodium azide
- Skladovací teplota:–20 °C
- Transportní teplota:–20 °C
- Imunogen:adenovirus expressing full-length mouse recombinant CD36
- Čištění:purified
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:100 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: CD36
Clonality: Monoclonal
Clone: JC63.1
Conjugation: unconjugated
Epitope: Full length
Host: Mouse
Isotype: IgA
Reactivity: Human, Mouse, Rat