ContactUsLinkComponent
Anti-DYKDDDDK Rabbit Polyclonal Antibody (KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin))
Anti-DYKDDDDK Rabbit Polyclonal Antibody (KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin))
Catalog # CAYM162150-1
Supplier:  Cayman Chemical
Anti-DYKDDDDK Rabbit Polyclonal Antibody (KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin))
Catalog # CAYM162150-1
Supplier:  Cayman Chemical
Specifications
  • Druh protilátky:
    Etiketa
  • Název antigenu:
    DYKDDDDK tag
  • Symbol antigenu:
    DYKDDDDK
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin)
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Western blot:
    Yes
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Skladovací pufr:
    TBS, pH 7,4, containing 5 mg/ml BSA
  • Sekvence:
    DYKDDDDK
  • Skladovací teplota:
    –20 °C
  • Transportní teplota:
    –20 °C
  • Imunogen:
    DYKDDDDK (identical to FLAGTM antigen)
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    1 Ea
  • Bal.:
    1
Specifications
About this item
Type: Tag
Antigen: DYKDDDDK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: