Anti-Nod2 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # CAYM160777-1
Supplier: Cayman Chemical
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Nucleotide binding oligomerization domain containing 2
- Symbol antigenu:NOD2
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Imunoprecipitace:Yes
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Křížová adsorbce:No
- Formulář:lyophilized
- Počet aminokyselin:28 to 301
- Skladovací teplota:–20 °C
- Transportní teplota:–20 °C
- Imunogen:recombinant human Nod2 residues 28-301
- Rozměry protilátky:1 Ea
- Bal.:1
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: Nod2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human