Anti-COX-2 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: CX229]
Katalogové číslo CAYM160113-1
Dodavatel: Cayman Chemical
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Symbol antigenu:COX-2
- Klonovalita:Monoclonal
- Klon:CX229
- Spojení:FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
- Průtoková cytometrie:Yes
- Hostitel:Mouse
- Izotyp:IgG1
- Reaktivita:Sheep,Human
- Křížová adsorbce:No
- Počet aminokyselin:580 to 599
- Sekvence:NASSSRSGLDDINPTVLLKE
- Skladovací teplota:+4 °C
- Transportní teplota:4 °C
- Imunogen:human COX-2 amino acids 580-599
- Čištění:purified
- Rozměry protilátky:1 Ea
- Bal.:1
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: COX-2
Clonality: Monoclonal
Clone: CX229
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Sheep