Anti-COX-1 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: CX111]
Catalog # CAYM160111-250
Supplier: Cayman Chemical
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Symbol antigenu:COX-1
- Klonovalita:Monoclonal
- Klon:CX111
- Spojení:FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
- Průtoková cytometrie:Yes
- Hostitel:Mouse
- ImunoFluorescence:Yes
- Izotyp:IgG2b
- Reaktivita:Sheep,Human,Bovine,Rat,Mouse
- Křížová adsorbce:No
- Skladovací pufr:PBS, pH 7,2, with 50% glycerol, 0,5 mg/ml BSA and 0,02% NaN3
- Skladovací teplota:+4 °C
- Transportní teplota:4 °C
- Imunogen:ovine COX-1
- Rozměry protilátky:250 µg
- Bal.:250 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: COX-1
Clonality: Monoclonal
Clone: CX111
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Sheep, Rat