ContactUsLinkComponent
Anti-MPO Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C8]
Anti-MPO Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C8]
Catalog # CAYM15638-1
Supplier:  Cayman Chemical
Anti-MPO Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C8]
Catalog # CAYM15638-1
Supplier:  Cayman Chemical
Specifications
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    MPO
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Klon:
    2C8
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Mouse
  • ImunoFluorescence:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG2b
  • Reaktivita:
    Human,
    Mouse
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Skladovací pufr:
    PBS, pH 7,2, containing 50% glycerol, 0,5 mg/ml BSA, and 0,02% sodium azide
  • Skladovací teplota:
    –20 °C
  • Transportní teplota:
    –20 °C
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    1 Ea
  • Bal.:
    1
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: MPO
Clonality: Monoclonal
Clone: 2C8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse