Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-TLR9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 26C593.2]
Anti-TLR9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 26C593.2]
  CAYM13593-1
Anti-TLR9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 26C593.2]
  CAYM13593-1

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    TLR9
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Klon:
    26C593.2
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Průtoková cytometrie:
    Yes
  • Hostitel:
    Mouse
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG1 kappa
  • Reaktivita:
    Horse,
    Rhesus monkey,
    Human,
    Dog,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Počet aminokyselin:
    268 to 284
  • Skladovací pufr:
    PBS containing 0,05% BSA and 0,05% sodium azide
  • Skladovací teplota:
    –20 °C
  • Transportní teplota:
    –20 °C
  • Imunogen:
    human TLR9 amino acids 268-284
  • Čištění:
    purified by Protein G chromatography
  • Rozměry protilátky:
    1 Ea
  • Bal.:
    1

 

 

Type: Primary
Antigen: TLR9
Clonality: Monoclonal
Clone: 26C593.2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Dog, Horse, Human, Mouse, Rat, Rhesus Monkey