Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-TLR4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HTA125]
Anti-TLR4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HTA125]
Catalog # CAYM13589-1
Supplier:  Cayman Chemical
Anti-TLR4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HTA125]
Catalog # CAYM13589-1
Supplier:  Cayman Chemical

Specifications

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    TLR4
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Klon:
    HTA125
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Průtoková cytometrie:
    Yes
  • Hostitel:
    Mouse
  • Imunochemie:
    Yes
  • Imunoprecipitace:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG2a kappa
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Neutralizace:
    Yes
  • Skladovací pufr:
    PBS containing 0,05% BSA and 0,05% sodium azide
  • Skladovací teplota:
    –20 °C
  • Transportní teplota:
    –20 °C
  • Imunogen:
    Ba/F3 cell line expressing human TLR4 cell surface antigen
  • Čištění:
    purified by Protein G chromatography
  • Rozměry protilátky:
    1 Ea
  • Bal.:
    1

Specifications

About this item

Type: Primary
Antigen: TLR4
Clonality: Monoclonal
Clone: HTA125
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: