Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-histone H2A Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-histone H2A Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo CAYM13535-1
Dodavatel:  Cayman Chemical
Anti-histone H2A Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo CAYM13535-1
Dodavatel:  Cayman Chemical

Specifikace

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    histone H2A
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Počet aminokyselin:
    1 to 15, 81 to 96
  • Skladovací pufr:
    PBS containing 0,05% BSA and 0,05% sodium azide
  • Sekvence:
    MSGRGKQGGKARAKA; PRHLQLAIRNDEELNK
  • Skladovací teplota:
    –20 °C
  • Transportní teplota:
    –20 °C
  • Imunogen:
    synthetic peptide from human histone H2A amino acids 1-15 and 81-96
  • Čištění:
    purified by Protein G chromatography
  • Rozměry protilátky:
    1 Ea
  • Bal.:
    1

Specifikace

O tomto produktu

Type: Primary
Antigen: histone H2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse