ContactUsLinkComponent
Anti-Bnc 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-Bnc 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo CAYM13502-1
Dodavatel:  Cayman Chemical
Anti-Bnc 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo CAYM13502-1
Dodavatel:  Cayman Chemical
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    BNC1
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Monkey,
    Chimpanzee,
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Počet aminokyselin:
    330 to 380
  • Skladovací pufr:
    PBS containing 0,05 BSA and 0,05% sodium azide
  • Skladovací teplota:
    –20 °C
  • Transportní teplota:
    –20 °C
  • Imunogen:
    synthetic peptide from human Bnc 1 within the region of amino acids 330-380
  • Čištění:
    purified by Protein G chromatography
  • Rozměry protilátky:
    1 Ea
  • Bal.:
    1
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: Bnc 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Chimpanzee, Human, Monkey