ContactUsLinkComponent
Anti-S1P5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-S1P5 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # CAYM13490-1
Supplier:  Cayman Chemical
Anti-S1P5 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # CAYM13490-1
Supplier:  Cayman Chemical
Specifications
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    S1P5
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Monkey,
    Human,
    Dog,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Skladovací pufr:
    PBS containing 0,05% BSA and 0,05% sodium azide
  • Skladovací teplota:
    –20 °C
  • Transportní teplota:
    –20 °C
  • Imunogen:
    peptide from human S1P5 within the region of amino acids 1-50
  • Čištění:
    purified by Protein G chromatography
  • Rozměry protilátky:
    1 Ea
  • Bal.:
    1
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: S1P5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Monkey, Mouse, Rat