Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Anti-DNMT3a Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 64B814.1]
  CAYM13483-1
Anti-DNMT3a Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 64B814.1]
  CAYM13483-1

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    DNMT3a
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Klon:
    64B814.1
  • Spojení:
    Biotin
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Mouse
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Mouse
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Skladovací pufr:
    PBS containing 0,05% sodium azide
  • Skladovací teplota:
    +4 °C
  • Transportní teplota:
    4 °C
  • Imunogen:
    His-tag recombinant mouse Dnmt3a expressed in bacteria
  • Čištění:
    purified by Protein G chromatography
  • Rozměry protilátky:
    1 Ea
  • Bal.:
    1

 

 

Type: Primary
Antigen: DNMT3a
Clonality: Monoclonal
Clone: 64B814.1
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse