Anti-HMGB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IMG19N12A1]
Catalog # CAYM11514-1
Supplier: Cayman Chemical
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Symbol antigenu:HMGB1
- Klonovalita:Monoclonal
- Klon:IMG19N12A1
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Mouse
- Izotyp:IgG2b kappa
- Reaktivita:Human,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitop:Full length
- Křížová adsorbce:No
- Skladovací pufr:PBS containing 0,05% BSA and 0,05% sodium azide
- Skladovací teplota:–20 °C
- Transportní teplota:–20 °C
- Imunogen:full-length recombinant human HMGB1
- Rozměry protilátky:1 Ea
- Bal.:1
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: HMGB1
Clonality: Monoclonal
Clone: IMG19N12A1
Conjugation: unconjugated
Epitope: Full length
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human, Mouse