ContactUsLinkComponent
Anti-Syn1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-Syn1 Rabbit Polyclonal Antibody
  CAYM10606-1
Anti-Syn1 Rabbit Polyclonal Antibody
  CAYM10606-1
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Synapsin 1
  • Symbol antigenu:
    SYN1
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • ImunoFluorescence:
    Yes
  • Imunoprecipitace:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Skladovací teplota:
    –20 °C
  • Transportní teplota:
    –20 °C
  • Imunogen:
    native protein from bovine brain
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    1 Ea
  • Bal.:
    1
Type: Primary
Antigen: Syn1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat