Anti-Syn1 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # CAYM10605-1
Supplier: Cayman Chemical
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Synapsin 1
- Symbol antigenu:SYN1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Křížová adsorbce:No
- Skladovací teplota:–20 °C
- Transportní teplota:–20 °C
- Imunogen:native protein from bovine brain
- Rozměry protilátky:1 Ea
- Bal.:1
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: Syn1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat