ContactUsLinkComponent
Anti-GluR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-GluR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # CAYM10602-1
Supplier:  Cayman Chemical
Anti-GluR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # CAYM10602-1
Supplier:  Cayman Chemical
Specifications
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    GLUR1
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Rat
  • Western blot:
    Yes
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Modifikace:
    phospho-Ser831
  • Skladovací teplota:
    –20 °C
  • Transportní teplota:
    –20 °C
  • Imunogen:
    phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding the phospho-Ser831 of GluR1
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    1 Ea
  • Bal.:
    1
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: GluR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat