Anti-CD3 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: RIV9]
CAYM10231-1
- Druh protilátky:Primární
- Symbol antigenu:CD3
- Klonovalita:Monoclonal
- Klon:RIV9
- Spojení:FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
- Průtoková cytometrie:Yes
- Hostitel:Mouse
- Imunochemie:Yes
- ImunoFluorescence:Yes
- Izotyp:IgG3
- Křížová adsorbce:No
- Skladovací pufr:PBS, pH 7,2, containing 50% glycerol, 0,1% BSA, and 0,02% sodium azide
- Skladovací teplota:–20 °C
- Transportní teplota:–20 °C
- Rozměry protilátky:1 Ea
- Bal.:1
Type: Primary
Antigen: CD3
Clonality: Monoclonal
Clone: RIV9
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: