ContactUsLinkComponent
Anti-IgA Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
  CAYM10196-500
Anti-IgA Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
  CAYM10196-500
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    IgA
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • Průtoková cytometrie:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • ImunoFluorescence:
    Yes
  • Reaktivita:
    Mouse
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Skladovací pufr:
    PBS, pH 7,2, containing 50% glycerol, 0,1% BSA, and 0,02% sodium azide
  • Skladovací teplota:
    +4 °C
  • Transportní teplota:
    4 °C
  • Imunogen:
    mouse IgA
  • Čištění:
    purified by Protein A chromatography
  • Rozměry protilátky:
    500 µl
  • Bal.:
    500 µl
Type: Primary
Antigen: IgA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse