ContactUsLinkComponent
Anti-LAMP2 Rat Monoclonal Antibody [clone: GL2A7]
Anti-LAMP2 Rat Monoclonal Antibody [clone: GL2A7]
Dodavatel:  Cayman Chemical
Certifikáty
Anti-LAMP2 Rat Monoclonal Antibody [clone: GL2A7]
Dodavatel:  Cayman Chemical
Specifikace
  • Catalog No:
  • CAYM10011444-25
  • CAYM10011444-100
  • Symbol antigenu:
  • LAMP2
  • LAMP2
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Spojení:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Klon:
  • GL2A7
  • GL2A7
  • Reaktivita:
  • Rabbit, Mouse
  • Rabbit, Mouse
  • Hostitel:
  • Rat
  • Rat
  • Izotyp:
  • IgG
  • IgG
  • Imunochemie:
  • Yes
  • Yes
  • Imunoprecipitace:
  • Yes
  • Yes
  • Imunogen:
  • preparation of mouse liver lysosomal membranes
  • preparation of mouse liver lysosomal membranes
  • Čištění:
  • purified by Protein G chromatography
  • purified by Protein G chromatography
  • Křížová adsorbce:
  • No
  • No
  • Skladovací pufr:
  • TBS, containing 0,09% sodium azide and 50% glycerol
  • TBS, containing 0,09% sodium azide and 50% glycerol
  • Skladovací teplota:
  • –20 °C
  • –20 °C
  • Transportní teplota:
  • –20 °C
  • –20 °C