ContactUsLinkComponent
Anti-NMDA Receptor NR2B subunit Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-NMDA Receptor NR2B subunit Rabbit Polyclonal Antibody
  CAYM10009761-1
Anti-NMDA Receptor NR2B subunit Rabbit Polyclonal Antibody
  CAYM10009761-1
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    NMDA Receptor NR2B subunit
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat
  • Western blot:
    Yes
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Modifikace:
    phospho-Tyr1472
  • Skladovací teplota:
    –20 °C
  • Transportní teplota:
    –20 °C
  • Imunogen:
    phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding phospho-Tyr1472 of NMDA Receptor NR2B Subunit
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    1 Ea
  • Bal.:
    1
Type: Primary
Antigen: NMDA Receptor NR2B subunit
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Rat