ContactUsLinkComponent
Anti-LCAT Rabbit Polyclonal Antibody
  CAYM10009323-500
Anti-LCAT Rabbit Polyclonal Antibody
  CAYM10009323-500
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    LCAT
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Pig,
    Human,
    Bovine,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Počet aminokyselin:
    132 to 143
  • Sekvence:
    SVEYLDSSKLAG
  • Skladovací teplota:
    –20 °C
  • Transportní teplota:
    –20 °C
  • Imunogen:
    human LCAT protein amino acids 132-143
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    500 µl
  • Bal.:
    500 µl
Type: Primary
Antigen: LCAT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Pig