ContactUsLinkComponent
Anti-TXA2-R Rabbit Polyclonal Antibody
  CAYM10004452-1
Anti-TXA2-R Rabbit Polyclonal Antibody
  CAYM10004452-1
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    TXA2-R
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat,
    Mouse,
    Cos-7
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    C-terminal
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Formulář:
    lyophilized
  • Počet aminokyselin:
    323 to 343
  • Skladovací pufr:
    TBS, pH 7,4
  • Sekvence:
    LSTRPRSLSLQPQLTQRSGLQ
  • Skladovací teplota:
    –20 °C
  • Transportní teplota:
    –20 °C
  • Imunogen:
    human TP receptor C-terminal amino acids 323-343 (LSTRPRSLSLQPQLTQRSGLQ)
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    1 Ea
  • Bal.:
    1
Type: Primary
Antigen: TXA2-R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: cos-7, Human, Mouse, Rat