Anti-MGST1-L1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6C6]
Catalog # CAYM10004350-1
Supplier: Cayman Chemical
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Symbol antigenu:MGST1-L1
- Klonovalita:Monoclonal
- Klon:6C6
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Mouse
- Imunochemie:Yes
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Křížová adsorbce:No
- Formulář:lyophilized
- Skladovací pufr:PBS
- Skladovací teplota:–20 °C
- Transportní teplota:–20 °C
- Imunogen:recombinant human mPGE synthase-1
- Rozměry protilátky:1 Ea
- Bal.:1
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: MGST1-L1
Clonality: Monoclonal
Clone: 6C6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human