Digital refractometer, RX-007α
Digital refractometer, RX-007α, 0 − 5 °Bx, 1,330 − 1,342 nD
Catalog # ATAG3921
Supplier: Atago
Jump to:
Product Details & Documents
The RX-007α is designed for water soluble samples with very low concentrations (5000 % or less) such as tea and low sugar beverages at a very high accuracy (±0,005 %).
: 21 CFR Part 11 (FDA)
Specifications
- Model:RX-007α
- Rozsah:0 − 5 °Bx
- Popis:Digital refractometer
- Index lomu:1,330 − 1,342 nD
- Rozlišení:0,000001 nD
- Přesnost teplotní sondy:±0,05 °C
- Elektrické napětí:100 - 240 V
- Měření teploty:15...30 °C
- Rozhraní:RS232C
- Rozsah měření (°Brix):0 - 5
- Teplotní sonda:±0,05 °C
- ATC:Yes
- Cat. No.:ATAG3921
- Displej:LCD (320×240 P)
- Paměť:30 values
- Rozlišení (°Brix):0,001
- Napájení:100 - 240 VAC
- Spektrum:High density optical glass
- Přesnost:±0,005 °Bx ; ±0,000010 nD