Láhev, úzkohrdlá
Katalogové číslo EPSCS349-1000
Dodavatel: EP SCIENTIFIC
Specifikace
- Velikost víčka:33 - 430 mm
- Ø vněj.:97 mm
- Kapacita:1000 ml
- Barva:Jantarová
- Popis:Bottle, VOA certified, open top with bonded septa
- Výška:217 mm
- Sekvence:01
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Certifikát ochrany životního prostředí:NAR Certificate of Retirement
- Bal.:12
Specifikace
O tomto produktu
Typ II sodnovápenatá skleněná láhev.
- Certifikované lahve splňují nebo přesahují standardy EPA založené na analýze těkavých organických látek Vyrobeno v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti podle normy ISO
- Hnědé sklo chrání chemikálie citlivé na světlo
Úzkohrdlá skleněná láhev s uzávěrem a septem je určena k testování VOA. Vybaveno propíchnutelným silikonovým septem z PTFE. Uzávěr je opatřen lisovaným přídržným kroužkem, které drží septum bezpečně na místě bez spojení s víčkem, takže septum lze odstranit a podle potřeby vyměnit (kromě 1 l láhve).