ContactUsLinkComponent
Anti-CHM Rabbit Polyclonal Antibody
  ORIGTA327140
 :  OriGene
Anti-CHM Rabbit Polyclonal Antibody
  ORIGTA327140
 :  OriGene
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Choroideremia (Rab escort protein 1)
  • Symbol antigenu:
    CHM
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Formulář:
    Liquid
  • Skladovací pufr:
    Store at -20C or -80C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3
  • Skladovací teplota:
    –20 °C
  • Transportní teplota:
    –20 °C
  • Imunogen:
    Recombinant protein of human MPZ
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 μg
  • Bal.:
    100 µG
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:500-1:2000; Immunochemistry: 1:50-1:200
Type: Primary
Antigen: CHM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat