ContactUsLinkComponent
Anti-Trpv3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S15-4]
Anti-Trpv3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S15-4]
  ORIGTA326598
 :  OriGene
Anti-Trpv3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S15-4]
  ORIGTA326598
 :  OriGene
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    Trpv3
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Klon:
    S15-4
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Mouse
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG2a
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Formulář:
    Liquid
  • Počet aminokyselin:
    458 to 474
  • Skladovací pufr:
    PBS pH 7,4, 50% glycerol
  • Skladovací teplota:
    –20 °C
  • Transportní teplota:
    –20 °C
  • Imunogen:
    Synthetic peptide amino acids 458-474 (C-terminus) of rat TrpV3,
  • Čištění:
    purified by Protein G chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100µg
  • Bal.:
    100 µG
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-10?g/ml; Immunochemistry: 0.1-1.0?g/ml; Immunofluorescence: 1.0-10?g/ml
Type: Primary
Antigen: Trpv3
Clonality: Monoclonal
Clone: S15-4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Rat