ContactUsLinkComponent
Anti-DTYMK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D2]
  ORIGCF503497
 :  OriGene
Anti-DTYMK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D2]
  ORIGCF503497
 :  OriGene
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Deoxythymidylate kinase
  • Symbol antigenu:
    DTYMK
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Klon:
    1D2
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Mouse
  • ImunoFluorescence:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG1
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    Full length
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Formulář:
    Lyophilized
  • Skladovací pufr:
    PBS (PH 7.3) containing 1% BSA, 50% glycerol and 0,02% sodium azide.
  • Molekulární hmotnost:
    23.6 kDa
  • Skladovací teplota:
    –20 °C
  • Transportní teplota:
    –20 °C
  • Imunogen:
    Full length human recombinant protein of human DTYMK(NP_036277) produced in HEK293T cell.
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 μg
  • Bal.:
    100 µG
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:2000; Immunofluorescence: 1:100
Type: Primary
Antigen: DTYMK
Clonality: Monoclonal
Clone: 1D2
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human