Zadání objednávky
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Anti-PDE4B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B12]
  ORIGCF503477
 :  OriGene
Anti-PDE4B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B12]
  ORIGCF503477
 :  OriGene

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    PDE4B
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Klon:
    3B12
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Průtoková cytometrie:
    Yes
  • Hostitel:
    Mouse
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG2b
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    Full length
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Formulář:
    Lyophilized
  • Skladovací pufr:
    PBS (PH 7.3) containing 1% BSA, 50% glycerol and 0,02% sodium azide.
  • Molekulární hmotnost:
    83.2 kDa
  • Skladovací teplota:
    –20 °C
  • Transportní teplota:
    –20 °C
  • Imunogen:
    Full length human recombinant protein of human PDE4B(NP_002591) produced in HEK293T cell.
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 μg
  • Bal.:
    100 µG

 

 

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:2000; Immunochemistry: 1:150; Flow Cytometry: 1:100

Type: Primary
Antigen: PDE4B
Clonality: Monoclonal
Clone: 3B12
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human