ContactUsLinkComponent
Anti-ATG9B Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-ATG9B Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ORIGTA319026
Dodavatel:  OriGene
Anti-ATG9B Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ORIGTA319026
Dodavatel:  OriGene
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    autophagy related 9B
  • Symbol antigenu:
    ATG9B
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG1
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    C-terminal
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Formulář:
    Liquid
  • Skladovací pufr:
    100 µg (1 mg/ml) in 1X PBS containing 0,02% sodium azide.
  • Skladovací teplota:
    –20 °C
  • Transportní teplota:
    –20 °C
  • Imunogen:
    ATG9B antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the carboxy terminus of human ATG9B.
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography via peptide column
  • Rozměry protilátky:
    100 μg
  • Bal.:
    100 µG
Specifikace
O tomto produktu
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-2 ?g/ml; Immunochemistry: 10?g/ml;
Type: Primary
Antigen: ATG9B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat