ContactUsLinkComponent
Anti-HIST2H2BE Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-HIST2H2BE Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ORIGTA318930
Dodavatel:  OriGene
Anti-HIST2H2BE Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ORIGTA318930
Dodavatel:  OriGene
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    HIST2H2BE
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Formulář:
    Liquid
  • Skladovací pufr:
    100 µg (0,5 mg/ml) peptide affinity purified rabbit anti-Histone H2B polyclonal antibody in phosphate buffered saline (PBS), pH 7,2, containing 50% glycerol, 1% BSA, 0,02% thimerosal.
  • Skladovací teplota:
    –20 °C
  • Transportní teplota:
    –20 °C
  • Imunogen:
    Synthetic peptide corresponding to the N-terminus of human Histone H2B
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 μg
  • Bal.:
    100 µG
Specifikace
O tomto produktu
Recommended Dilutions: Western Blot: 0.5-4 ?g/ml; Immunoprecipitation: 20-30?g/ml
Type: Primary
Antigen: HIST2H2BE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat