ContactUsLinkComponent
Anti-Serpinh1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-Serpinh1 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ORIGTA318915
Dodavatel:  OriGene
Anti-Serpinh1 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo ORIGTA318915
Dodavatel:  OriGene
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Serpin peptidase inhibitor, clade H, member 1
  • Symbol antigenu:
    SERPINH1
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Chicken,
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Formulář:
    Liquid
  • Skladovací pufr:
    100 µg (0,2 mg/ml) Protein A purified rabbit polyclonal antibody in phosphate-buffered saline (PBS) containing 30% glycerol, 0,5% BSA, and 0,01% thimerosal.
  • Skladovací teplota:
    –20 °C
  • Transportní teplota:
    –20 °C
  • Imunogen:
    Synthetic peptide surrounding amino acid 407 of human HSP47
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 μg
  • Bal.:
    100 µG
Specifikace
O tomto produktu
Recommended Dilutions: Western Blot: 0.5-4 ?g/ml; Immunochemistry: 2.5?g/ml; Immunoprecipitation: 20?g/ml
Type: Primary
Antigen: Serpinh1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Chicken, Human, Mouse, Rat