1-methyl-2-pyrolidon ≥99.8%, PESTINORM® for headspace gas chromatography
Katalogové číslo 85398.290
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Purity (GC):min. 99.8%
- Identity (IR):Complying
- Water (KF):max. 0.05%w/w
- Color (APHA Pt-Co):max. 10
- GC-HS (Each class 1 solvent):max. 1µg/g
- GC-HS (Each class 2 solvent):max. 10µg/g
- GC-HS (Each class 3 solvent):max. 50µg/g
- GC-HS (Each unknown, MIBK-DMSO):max. 10µg/g
- Suitable as solvent for the analysis of residual solvents ofICH classes 1, 2 and 3 according to Ph Eur and USP.:Passes test
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:13,06140
Bod varu:202 °C (1013 hPa)
Bod tání:–24 °C
Hustota:1,033 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:91 °C
EINECS:212-828-1
REACH:01-2119472430-46
:GHS08
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:872-50-4
Vzorec:C₅H₉NO
MDL číslo:MFCD00003193