Anti-IgG Antibody (TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate))
Catalog # BSBTBA1091-1
Supplier: Boster Bio
Specifications
- Druh protilátky:Sekundární
- Název antigenu:Immunoglobulin G
- Symbol antigenu:IgG
- Spojení:TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
- Křížová adsorbce:No
- Rozměry protilátky:1 mg
- Bal.:1 mg
Specifications
About this item
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality:
Clone:
Conjugation: TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanante)
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity: