Pipety nedělené, BLAUBRAND®, 1 ryska, třída AS, USP (jednotlivé)
Supplier: Brand
Certificates
About this item
AR-Glas®.
- s certifikátem výrobce USP
- kalibrovány na dodat (TD, Ex)
- ryska a nápisy v modrém smaltu
- čas čekání 5 sekund
DIN EN ISO 648
Certifications: DIN EN ISO 648; značení DE-M
Related Information
Certificates
Search by Lot NumberBrand Volumetric Measurement in the Laboratory
Produktová literatura
Frequently Bought Together