0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Stříkačky
Stříkačky chromatografické
Syringes for HPLC autosamplers
Syringes for HPLC autosamplers
Syringes for HPLC autosamplers
Catalog # HAMI81260
Supplier:
HAMILTON BONADUZ
Expand image
Syringes for HPLC autosamplers
Catalog # HAMI81260
Supplier:
HAMILTON BONADUZ
Specifications
Type:
Model 1750 C
Objem:
500 µl
Popis:
Syringes, 1750 C, 1/4-28 thread
Bal.:
1
Specifications
About this item
Product Details
Product Details