Transmitted light
Dodavatel: SCHOTT AG Lighting and imaging
Přejít na:
O tomto produktu
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Documents
AT-ce_easyled_tls easyled_backlights_int_0914 TDS System Diagram for EasyLED Series TDS Transmitted Light Stage TDS Trasmitted Light Stage EasyLED and VisiLED
Technický list
More
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceDostupnostPrice
- SCOC122150Transmitted light stage for light guides Ø 84 mm
- 631-0885Světelný zdroj s plochou o průměru 50 mm a celkovým průměrem Ø 84 mm.Světelný zdroj s plochou o průměru 50 mm a celkovým průměrem Ø 84 mm.02Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS13 750,00 Kč
- 630-3505VisiLED Transmitted light stage TLS-BF, ext.Ø 84 mm, max. 20,000 cd/m² (luminance in center)VisiLED Transmitted light stage TLS-BF, ext.Ø 84 mm, max. 20,000 cd/m² (luminance in center)03Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS15 180,00 Kč