Odměrné válce, vysoká forma, třída B, borosilikátové sklo
: Kavalier
Borosilikátové sklo, vysoká forma, třída B.
- šestihranná patka a výlevka
- bílá graduace
: ISO 4788, DIN 12680
Frequently Bought Together
Borosilikátové sklo, vysoká forma, třída B.