Mikro ske spatel
Catalog # SCNG252
Supplier: SCHNEIDER GERD
Specifications
- Length:150 mm
- Environmentally Preferable:
- Blade width:6 mm
- Bal.:1
- Spoon size:5×9 mm
- Blade length:45 mm
Specifications
About this item
Plochý list špachtle (lopatky) na jedné straně a mikrolžička na straně druhé.