ContactUsLinkComponent
Rukavice nitrilové, Microflex® 93-852
Rukavice nitrilové, Microflex® 93-852
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Rukavice nitrilové, Microflex® 93-852
Supplier:  Ansell
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-4331
  • 112-4334
  • 112-4330
  • 112-4332
  • 112-4333
  • Obouruké/jednoruké:
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Latex/bez latexu:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Pudrované/nepudrované:
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Typ manžety:
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Norma EN:
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • Antistatický:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Schváleno pro styk s potravinami:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together