ContactUsLinkComponent
Nitrile gloves, Microflex® 93-843
Nitrile gloves, Microflex® 93-843
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Nitrile gloves, Microflex® 93-843
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-4335
  • 112-4336
  • 112-4339
  • 112-4338
  • 112-4337
  • Obouruké/jednoruké:
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Latex/bez latexu:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Pudrované/nepudrované:
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Provedení:
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Typ manžety:
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Norma EN:
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • Schváleno pro styk s potravinami:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +