Orders LinkContactUsLinkComponent
Cuvette rack
Cuvette rack
Cuvette rack, 16 (2×8), 210×70×35 mm
Katalogové číslo HELL3001.10
Dodavatel:   Hellma
Cuvette rack
Katalogové číslo HELL3001.10
Dodavatel:  Hellma
Cuvette rack
Cuvette rack, 16 (2×8), 210×70×35 mm
Přejít na:
Price
600,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Polypropylene.
Rack for 16 square cells with 10 mm path length with inclined profile to aid cell handling.
Specifikace
  • Určeno pro:
    16 (2×8)
  • Popis:
    Cuvette rack
  • Š×H×V:
    210×70×35 mm