ContactUsLinkComponent
VWR® Oxidase Swabs in a Box
VWR® Oxidase Swabs in a Box
Katalogové číslo 942152ZF
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
VWR® Oxidase Swabs in a Box
Katalogové číslo 942152ZF
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    50 Tests
  • Popis:
    Swabs, oxidase reagent
  • Životnost police:
    360 days
  • Skladovací teplota:
    2...14 °C
Specifikace
O tomto produktu
Swabs imprenated with reagent for the detection and verification of bacterial cytochrome oxidase.
  • 2×25 swabs
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904